Läs mer
Mirabegron, MedChemExpress
Produktkod. 16496158
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496158 10 mg
16478757 5 mg
16472297 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496158 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14773
MedChemExpress Mirabegron is a selective β3-adrenoceptor agonist with EC50 of 22.4 nM.
Mirabegron is a selective β3-adrenoceptor agonist with EC50 of 22.4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mirabegron
Fysisk form Powder
CAS 223673-61-8
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H24N4O2S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym YM178
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (252.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(CCNC[C@H](O)C2=CC=CC=C2)C=C1)CC3=CSC(N)=N3
Molekylvikt (g/mol) 396.51
Formel vikt 396.51
Procent renhet 98.98%