Läs mer
Mirabegron, Mikromol™
Beskrivning
Mirabegron
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mirabegron |
| CAS | 223673-61-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mirabegron |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H24 N4 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Thiazoleacetamide, 2-amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide, Betanis, Mirabegron, Myrbetriq, YM 178 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1 |
| LEDER | Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCNC[C@H](O)c3ccccc3)cc2)cs1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide |
| Visa mer |