Läs mer
Mirabegron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mirabegron |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 396.162 |
| Procent renhet | >95% |