Läs mer
Miramistin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Miramistin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H46N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-21-26(29)27-22-18-23-28(2,3)24-25-19-15-14-16-20-25;/h14-16,19-20H,4-13,17-18,21-24H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 438.3377 |