missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Miridesap, MedChemExpress

Produktkod. 16446347
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16446347 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16446347 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101861

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Miridesap is a ligand for serum amyloid P component (SAP) and intends to inhibit and dissociate SAP binding to amyloid fibrils and tangles.

Miridesap is a ligand for serum amyloid P component (SAP) and intends to inhibit and dissociate SAP binding to amyloid fibrils and tangles.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Miridesap
CAS 224624-80-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H24N2O6
Kvantitet 5 mg
Synonym CPHPC Ro63-8695 GSK2315698
Löslighetsinformation DMSO : 75 mg/mL (220.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1[C@H](CCC1)C(O)=O)CCCCC(N2[C@H](CCC2)C(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 340.37
Formel vikt 340.37
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.