Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95 %
Produktkod. 15478739
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478739 5 mg 5mg
15498739 50 mg 50mg
15488739 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478739 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J67462.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
CAS: 299953-00-7 | C10H8N2O2S, C10H8N2O2S | 220,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 299953-00-7
Molekylformel C10H8N2O2S
Synonym cis-5-(4-hydroxibensyliden)-2-imino-4-tiazolidinon;
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Orange
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
Analysera 95%
Formel vikt 220,25 g/mol
Känslighet Fuktkänslig
Form Solid
InChI-nyckel YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC(=O)C(S1)=CC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 2-amino-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
Molekylvikt (g/mol) 220.25
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.