Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95 %
Produktkod. 15488739
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
Produktkod. 15488739
Brand: Thermo Scientific Chemicals J67462.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 299953-00-7 | C10H8N2O2S, C10H8N2O2S | 220.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 299953-00-7
Molekylformel C10H8N2O2S
Synonym cis-5-(4-hydroxibensyliden)-2-imino-4-tiazolidinon;
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Orange
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
Analysera 95%
Formel vikt 220,25 g/mol
Känslighet Fuktkänslig
Form Solid
InChI-nyckel YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC(=O)C(S1)=CC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 2-amino-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
Molekylvikt (g/mol) 220.25
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.