Läs mer
Mirin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mirin |
| CAS | 1198097-97-0 |
| Molekylformel | C10H8N2O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Z-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one |
| LEDER | Oc1ccc(\C=C\2/SC(=N)NC2=O)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.25 |