Läs mer
Miriplatin, MedChemExpress
Beskrivning
Miriplatin (SM-11355) is a chemotherapy agent which belongs to the class of alkylating agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Miriplatin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 141977-79-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H68N2O4Pt |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | SM-11355 |
| Löslighetsinformation | Acetone : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity) |
| Visa mer |