Läs mer
Mirk-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16465388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16465388 10 mg -
16451577 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16465388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12838
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Specifications
Kemiskt namn eller material Mirk-IN-1
CAS 1386979-55-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H17Cl2N5O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Dyrk1B/A-IN-1
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER ClC1=CC=C(C(NCC2=CC(Cl)=CC=C2)=O)C=C1NC(C3=CC4=CN=C(OC)N=C4N=C3O)=O
Molekylvikt (g/mol) 498.32
Formel vikt 498.32
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease