Läs mer
Mirodenafil dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Mirodenafil dihydrochloride (SK3530 dihydrochloride) is a phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitor developed for the treatment of erectile dysfunction.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mirodenafil dihydrochloride |
| CAS | 862189-96-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H39Cl2N5O5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | SK-3530 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (165.40 mM) |
| LEDER | [H]Cl.[H]Cl.O=C1C(N(CC)C=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(CCO)CC4)=O)=CC=C3OCCC)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 604.59 |
| Visa mer |