missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mirodenafil, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mirodenafil |
| CAS | 862189-95-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mirodenafil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H37 N5 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, 5-ethyl-3,5-dihydro-2-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-7-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(5-ethyl-4,5-dihydro-4-oxo-7-propyl-1H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), Mirodenafil, Mvix |
| InChI formel | InChI=1S/C26H37N5O5S/c1-4-7-19-18-30(6-3)24-23(19)27-25(28-26(24)33)21-17-20(8-9-22(21)36-16-5-2)37(34,35)31-12-10-29(11-13-31)14-15-32/h8-9,17-18,32H,4-7,10-16H2,1-3H3,(H,27,28,33) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCOc1ccc(cc1C2=Nc3c(CCC)cn(CC)c3C(=O)N2)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?