Läs mer
Mirogabalin, MedChemExpress
Beskrivning
Mirogabalin (DS-5565) is a novel, preferentially selective α2δ-1 ligand characterized by high potency and selectivity to the α2δ-1 subunit of voltage-sensitive calcium channel complexes in the CNS.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mirogabalin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1138245-13-2 |
| Färg | Light Brown |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H19NO2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | DS5565 |
| Löslighetsinformation | H2O : 7.71 mg/mL (36.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Visa mer |