Läs mer
Mirogabalin, MedChemExpress
Produktkod. p-200099286
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16483316
Brand: Medchem Express HY12650
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Mirogabalin (DS-5565) is a novel, preferentially selective α2δ-1 ligand characterized by high potency and selectivity to the α2δ-1 subunit of voltage-sensitive calcium channel complexes in the CNS.
Mirogabalin (DS-5565) is a novel, preferentially selective α2δ-1 ligand characterized by high potency and selectivity to the α2δ-1 subunit of voltage-sensitive calcium channel complexes in the CNS.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mirogabalin
Fysisk form Solid
CAS 1138245-13-2
Färg Light Brown
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H19NO2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym DS5565
Löslighetsinformation H2O : 7.71 mg/mL (36.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C(O)C[C@]1(CN)[C@]2([H])C=C(CC)C[C@]2([H])C1
Molekylvikt (g/mol) 209.28
Formel vikt 209.28
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.