Läs mer
Edulab Spegel, Konvex - Paket med 10
Produktkod. 30280303
Change view
Produkttyp:
Konvex spegel
Produktkod. Produkttyp
30280303 Konvex spegel
1 options
Produktkod. 30280303 Leverantör Edulab Leverantörsnummer PH0526D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 SEK
    185.97 SEK / Paket med 10
    Save 20.03 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Konvex spegel designad för klassrumsoptik, experiment och praktiska demonstrationer.
  • 50 mm diameter konvex spegel för praktiska reflektionsexperiment
  • Optiskt arbetade för att ge klara och exakta reflektioner
  • Brännvidd 150 mm för standardanvändning i klassrummet
  • Silverfärgad baksida med skyddande beläggning för hållbarhet
Specifikationer
Produkttyp Konvex spegel