Läs mer
Mirtazapin, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30458218
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458218 1 ml
1 options
Produktkod. 30458218 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMMRT1166FB1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Mirtazapin, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Analyt- eller komponentnamn Mirtazapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 N3
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC-namn 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-metylpyrazin[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzasapin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 265.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 265,1579 g/mol