missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mirtazapine Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mirtazapine Bromide |
| CAS | 61337-86-8 |
| Molekylformel | C17H18BrN3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 8-Bromo Mirtazapine, 8-Bromo-1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine. |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18BrN3/c1-20-6-7-21-16(11-20)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(18)10-19-17(13)21/h2-5,9-10,16H,6-8,11H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(Br)cnc24 |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.25 |
| Formel vikt | 343.0684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?