Läs mer
Mirtazapine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mirtazapine-d3 |
| CAS | 1216678-68-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 2H3 H16 N3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Mirtazapine-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.37 |
| Formel vikt | 268.1767 |
| Visa mer |