missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mirtazapine-d4, TRC

Produktkod. 30470424
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470424 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30470424 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM36500310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mirtazapine-d4
CAS 1215898-55-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17H15D4N3
Kvantitet 10 mg
Synonym 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine-d4, Org-3770-d4, Remeron-d4, Zispin-d4
LEDER CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N2C3=NC=CC=C3CC4=C(C=CC=C4)C2C1
Molekylvikt (g/mol) 269.38
Formel vikt 269.183
Procent renhet >95
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.