missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mirtazapine EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Mirtazapine EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]pyridin-3-yl)methanol |
| CAS | 61337-89-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]pyridin-3-yl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl]pyridin-3-yl]methanol, [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]pyridin-3-yl]methanol, Mirtazapine Imp. B (EP), Mirtazapine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O/c1-19-10-11-20(17-15(13-21)8-5-9-18-17)16(12-19)14-6-3-2-4-7-14/h2-9,16,21H,10-13H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3CO |
| IUPAC-namn | [2-(4-methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl]methanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?