Läs mer
Mirtazapin, Lipomed
Produktkod. 30462531
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30462531 50 mg
1 options
Produktkod. 30462531 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMMRT1166FB50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Mirtazapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Analyt- eller komponentnamn Mirtazapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 N3
Synonym 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC-namn 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-metylpyrazin[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzasapin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 265.35
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 265,1579 g/mol