Läs mer
Mirtazapin, LoGiCal
Produktkod. 30458235
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458235 10 mg
1 options
Produktkod. 30458235 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1005.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Analyt- eller komponentnamn Mirtazapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC-namn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-metylpyrazin[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazapin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 265.35
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 265,1579 g/mol