Läs mer
Mirtazapine N-Glucuronide (Mixture of Diastereomers) Contains Unknown Inorganics >80%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Mirtazapine N-beta-D-Glucuronide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O6/c1-26(22-19(29)17(27)18(28)20(32-22)23(30)31)10-9-25-16(12-26)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-24-21(14)25/h2-8,16-20,22,27-29H,9-12H2,1H3/p+1/t16?,17-,18-,19+,20-,22+,26?/m0/s1 |
| Formel vikt | 442.1973 |