Läs mer
Mirtazapin N-oxid, LoGiCal
Produktkod. 30460919
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460919 10 mg
1 options
Produktkod. 30460919 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1005.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mirtazapine N-Oxide
CAS 155172-12-6
Analyt- eller komponentnamn Mirtazapine N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mirtazapine Imp. A (EP), Mirtazapine USP Related Compound B, Mirtazapine USP RC B, (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide, Mirtazapine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC-namn (14bRS)-2-metyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzaspermin-2-oxid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 281.35
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 281,1528 g/mol