Läs mer
Tocris Bioscience™ Mirtazapine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001439
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001439 10 mg
18035572 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001439 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2018/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 SEK
    1666.35 SEK / 10mg
    Save 98.65 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent 5-HT2 antagonist; also 5-HT3, H1 and α2 antagonist; antidepressant
Mirtazapine is an antidepressant agent; potent 5-HT2, 5-HT3 and histamine H1 receptor antagonist and moderately potent α2-adrenoceptor antagonist (pKi values are 8.05, ∼ 8.1, 9.3 and 6.95 respectively). Enhances noradrenaline (NA) release in rat brain via inhibition of α2-adrenergic autoreceptors and displays only weak affinity for monoamine transporters (pKi values are 5.6, < 5 and < 5.1 for inhibition of NA, dopamine and 5-HT uptake respectively). Increases hippocampal NA and 5-HT levels in rats following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85650-52-8
Molekylformel C17H19N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mirtazapine
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 265.36
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 265.36