Läs mer
Mirtazapin, TRC
Produktkod. 17930785
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930785 25 mg
30133814 100 mg
17922785 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17930785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM36500025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85650-52-8
Molekylformel C17 H19 N3
Molekylvikt (g/mol) 265.35
Synonym 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
IUPAC-namn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-metylpyrazin[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazapin
LEDER CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mirtazapine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Formel vikt 265.1579
Procent renhet >95%