missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MIS/AMH Antibody (AMH/6713R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08459AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MIS/AMH Monoclonal antibody specifically detects MIS/AMH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| MIS/AMH | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| MIF, MIS, Muellerian hormone, muellerian-inhibiting factor, muellerian-inhibiting substance, Mullerian hormone, Mullerian inhibiting factor, Mullerian inhibiting substance | |
| A synthetic peptide from the C-terminus of human MIS/AMH (aa 460-560) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDP03971) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| AMH/6713R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 268 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering