Läs mer
MISA Standard 1: Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/ml i H2O/tr. HF, VHG™
Produktkod. 17971336
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971336 500 ml
17972016 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971336 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMISA1500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
MISA Standard 1: Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/ml i H2O/tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Tantalum/Titanium/Tungsten/Zirconium
CAS 7440-56-4, 7440-58-6, 7439-98-7, 3-1-7660, 7440-25-7, 7440-32-6
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Tantalum/Titanium/Tungsten/Zirconium
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Späd HCl
Kvantitet 500 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Germanium 100 μg/mL/Hafnium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Niobium 100 μg/mL/Tantalum 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Tungsten 100 μg/mL/Zirconium 100 μg/mL