Läs mer
MISA Standard 4: As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se @ 100 μg/ml i 10% HNO3, VHG™
Beskrivning
MISA Standard 4: As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se @ 100 μg/ml i 10% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mercury/Rhenium/Arsenic/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur |
| CAS | 7439-97-6, 7440-15-5, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-69-9, 7782-49-2 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Mercury/Rhenium/Arsenic/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Mercury 99.95 μg/mL/Rhenium 99.98 μg/mL/Arsenic 99.99 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Bismuth 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Sulfur 100.1 μg/mL |