Läs mer
Misch Metal, 99.0% min. rare earth content
Beskrivning
Misch Metal is used as dope for non-ferrous metal, such as aluminum (Al), iron-chrome-aluminum (Fe-Cr-Al), et al. This is to increase the operating life of Fe-Cr-Al heating devices. It is also used to manufacture flints in cigarette lighters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Misch Metal |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Typically Ce:La 75:25 wt% |
| Kvantitet | 2 kg |
| Känslighet | Air and moisture sensitive |
| Form | Pieces |
| Anteckningar om analysprocent | rare earth content |
| UN-nummer | UN3178 |
| Löslighetsinformation | Reacts with water. |
| Procent renhet | ≥99.0% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.