Läs mer
Misonidazol, TRC
Produktkod. 18040520
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18040520 1 g
17909949 10 mg
18073210 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18040520 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3687001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13551-87-6
Molekylformel C7 H11 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 201.18
Synonym α-(Methoxymethyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, α-(Methoxymethyl)-2-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxy-3-methoxypropyl)-2-nitroimidazole, 1-(2-Nitro-1-imidazolyl)-3-methoxy-2-propanol, 2-Nitro-1H-imidazole-1-(3-methoxy-2-propanol), NSC 261037, Racemic Misonidazole, Ro 7-0582, SR 1354, SRI 1354
IUPAC-namn 1-metoxi-3-(2-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
LEDER COCC(O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Misonidazole
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O4/c1-14-5-6(11)4-9-3-2-8-7(9)10(12)13/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Formel vikt 201.075