Läs mer
Misoprostol, 1 % cellulosa, TRC
Produktkod. 30179462
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179462 1 mg
30179186 10 mg
30179124 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3687501MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59122-46-2
Molekylformel C22 H38 O5
Molekylvikt (g/mol) 382.53
Synonym Misoprostol, Mixture of methyl 7-[(1RS,2RS,3RS)-3-hydroxy-2-[(1E,4RS)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate and methyl 7-[(1RS,2RS,3RS)-3-hydroxy-2-[(1E,4SR)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate, (11α,13E)-(+/-)-11,16-Dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oic Acid Methyl Ester, Cytotec, Misogon, Misoprostil, SC 29333;
IUPAC-namn metyl 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-metylokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl]heptanoat
LEDER CCCCC(C)(CC=CC1C(CC(=O)C1CCCCCCC(=O)OC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Misoprostol
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
Formel vikt 382.2719
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Misoprostol 1%