Läs mer
Misoprostolsyra (10 mg i 1 ml metylacetat), TRC
Produktkod. 30009807
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
0.25 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30009807 0.1 mL 0.1ml
30004065 0.25 mL -
30004788 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009807 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3687600.1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112137-89-0
Molekylformel C21 H36 O5
Molekylvikt (g/mol) 368.51
Synonym Misoprostol Acid
IUPAC-namn 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-metylokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl] heptansyra
LEDER CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Misoprostol Acid (10 mg in 1 mL Methyl Acetate)
Kvantitet 0.1 mL
InChI formel InChI=1S/C21H36O5/c1-3-4-13-21(2,26)14-9-11-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-12-20(24)25/h9,11,16-17,19,23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3,(H,24,25)/b11-9+/t16-,17-,19-,21?/m1/s1
Formel vikt 368.2563
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Misoprostol Acid 10mg/mL