Läs mer
Schmidlin™ Mistral Evolution Nitrogen Generator
Flödeshastighet:
10 L/min.
25 L/min.
40 L/min.
Kväve renhet:
>97%
>99%
>99.5%
Utloppstryck:
3 bar
8 bar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Increases efficiency and return on investment
- On-demand supply 24/7
- Flow rate at 8 barg (116 psig)
- LC/MS grade purity
- Integrated, low noise, oil-free compressors
- Proprietary carbon molecular sieve technology
- Complete 'plug and play' LC/MS solution
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 83.5 cm |
| Flödeshastighet | 10 L/min. |
| Höjd (metrisk) | 68 cm |
| Max. Omgivningstemperatur | 35°C |
| Utloppstryck | 3 bar |
| Bredd (engelska) | 19 in. |
| Bredd (metrisk) | 48.5 cm |
| Anslutningar | Outlet: 6 mm OD Compression or 1/4 in. |
| Elektriska krav | 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
| Kväve renhet | >99.5% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.