Läs mer
Emma Safety Footwear Mitchel XL skyddsskor
Produktkod. 15988201
Change view
Storlek:
52
53
Förpackningsstorlek:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15988201 53 1 par
15978201 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15988201 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM13035853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2971.50 SEK
    1874.25 SEK / 1 par
    Save 1097.25 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 15-02-2027
Idealisk för att arbeta med metall med optimal komfort, ventilation och fuktborttagningsteknik. En perfekt integrerad ståltå skyddar fötterna mot fallande metallbitar och andra yttre hot. De Gripforce™ DUO-sulor tål höga temperaturer och är olje- och bensinbeständiga.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • Värmebeständig yttersula av nitrilgummi
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Mitchel XL
Liner material Fullnarv Nappaläder / Splitläder
Material Läder
Storlek 53
Tåmaterial Stål