Läs mer
R&D Systems™ Mithramycin A
Produktkod. 18792504
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18792504 1 mg
1 options
Produktkod. 18792504 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1489/1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of DNA and RNA polymerase
Mithramycin A is an anticancer antibiotic that selectively binds to G-C-rich DNA in the presence of Mg2+ or Zn2+, inhibiting RNA and DNA polymerase action. Inhibits c-myc expression and induces myeloid differentiation of HL-60 promyelocytic leukemia cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mithramycin A
CAS 18378-89-7
Kvantitet 1 mg
Löslighet Soluble to 50mM in DMSO
Produktlinje Tocris
Molekylformel C52H76O24
Formel vikt 1085.16
Produkttyp Mithramycin A
Renhet >95%
Molekylvikt (g/mol) 1085.156