Läs mer
Mitiglinide calcium hydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Mitiglinide calcium hydrate (KAD-1229), an insulinotropic agent, is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel antagonist. Mitiglinide calcium hydrate is highly specific to the Kir6.2/SUR1 complex (the pancreatic beta-cell KATP channel). Mitiglinide Calcium hydrate can be used for the research of type 2 diabetes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mitiglinide calcium hydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 207844-01-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H24NO3.1/2Ca.H2O |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | KAD-1229 S-21403 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (70.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |