Läs mer
Mitiglinide calcium, MedChemExpress
Beskrivning
Mitiglinide Calcium (KAD-1229 anhydrous), an insulinotropic agent, is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel antagonist. Mitiglinide Calcium is highly specific to the Kir6.2/SUR1 complex (the pancreatic beta-cell KATP channel). Mitiglinide Calcium can be used for the research of type 2 diabetes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mitiglinide calcium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 145525-41-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H24NO3.1/2Ca |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | KAD-1229 anhydrousS21403 anhydrous |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (14.95 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |