Läs mer
Mito-TEMPO, MedChemExpress
Produktkod. 16487437
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16487437 5 mg
1 options
Produktkod. 16487437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112879
MedChemExpress Mito-TEMPO is a mitochondria-targeted superoxide dismutase mimetic with superoxide and alkyl radical scavenging properties.
Mito-TEMPO is a mitochondria-targeted superoxide dismutase mimetic with superoxide and alkyl radical scavenging properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mito-TEMPO
CAS 1334850-99-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H35ClN2O2P
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (245.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (117.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER [O]N1C(C)(C)CC(NC(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O)CC1(C)C.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 510.03
Formel vikt 510.03
Procent renhet 95.27%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation