missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mitochondria Antibody (113-1), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-34517F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Mitochondria Monoclonal antibody specifically detects Mitochondria in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Specifikationer
| Mitochondria | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| 113-1 | |
| PBS | |
| Semi-Purified mitochondrial preparation | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Mitochondrial Markers | |
| Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering