Läs mer
Mitochondria Antibody (AE-1), HRP, R&D Systems™
Produktkod. 18600247 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18600247 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18600247 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP311466H
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Mitochondria Monoclonal antibody specifically detects Mitochondria in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Mitochondria
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona AE-1
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Värd art Mouse
Immunogen Semi-Purified mitochondrial preparation
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus