Läs mer
Abcam Mitokondriehydroxylradikal detektionstestkit, fluorescerande, 200-test
Product Code. 32109873 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
200-testerna
Product Code. Kvantitet
32109873 200-testerna
1 options
Product Code. 32109873 Supplier Abcam Supplier No. ab219931200Test
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Fluorescensbaserat testkit för att upptäcka hydroxylradikaler i suspension och vidhäftande cellprover.
  • Detektionsmetod: Fluorescerande
  • Provtyper: Suspensionsceller, Adherenta celler
  • Kompatibla instrument: Mikroplattläsare, fluorescensmikroskop
  • Citerat i: > 5 publikationer (totalt 7)
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifications
Detekteringsplats Celldetektion
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare, fluorescensmikroskop
Formatera Sats
Antal reaktioner 200-testerna
Målmolekyl Hydroxylradikal
Detektionsmetod fluorescens
Provtyp Suspensionsceller, adherenta celler
Kvantitet 200-testerna
För användning med (applikation) Detektion av hydroxylradikaler