Läs mer
Invitrogen™ Mitokondriell membranpotential apoptoskit, med Mitotracker™ Röd& Annexin V Alexa Fluor™ 488, för flödescytometri
Beskrivning
Denna flödescytometriprodukt ger en snabb och bekväm analys för två kännetecken för apoptos - fosfatidylserinexternisering och förändringar i mitokondriernas membranpotential. Efter färgning av en cellpopulation med Alexa Fluor™ 488 bilaga V och MitoTracker™ Rött CMXRos-färgämne i den medföljande bindningsbufferten, levande celler uppvisar mycket lite grön fluorescens och klarröd fluorescens, medan apoptotiska celler uppvisar grön fluorescens och minskad röd fluorescens. Dessa populationer kan lätt särskiljas med hjälp av en flödescytometer, och 488 nm-linjen i en argonjonlaser kan användas för att excitera båda färgämnena.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 kit |
| Formatera | Rör, rutschkana |
| Produkttyp | Mitokondriell membranapoptossats |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska med annexin, Alexa Fluor™ 488 konjugat (250μ L), 3 flaskor med MitoTracker™ röd (50μ g per flaska), 1 flaska annexinbindande buffert (5X lösning, 15 ml) och 1 flaska DMSO (100μ L). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Flödescytometerlaserlinjer | 488 |
| Excitation/Emission | Mitotracker™ röd ⁄579 599, Alexa Fluor™ 488: ⁄499 521 |
| Antal reaktioner | 50 |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | Alexa Fluor, MitoTracker |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Visa mer |