Läs mer
Mitochonic acid 5, MedChemExpress
Produktkod. 16490797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490797 50 mg -
16487207 5 mg -
16485356 100 mg 100mg
16474488 10 mg -
16423116 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111536
MedChemExpress Mitochonic acid 5 binds mitochondria and ameliorates renal tubular and cardiac myocyte damage. Mitochonic acid 5 modulates mitochondrial ATP synthesis.
Mitochonic acid 5 binds mitochondria and ameliorates renal tubular and cardiac myocyte damage. Mitochonic acid 5 modulates mitochondrial ATP synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mitochonic acid 5
CAS 1354707-41-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13F2NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym MA-5
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 106.66 mg/mL (323.90 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O)C(CC(C1=CC=C(F)C=C1F)=O)C2=CNC3=C2C=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 329.3
Formel vikt 329.3
Procent renhet 99.28%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation