Läs mer
Mitomycin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328363
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328363 1 ml
1 options
Produktkod. 30328363 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15273000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mitomycin
CAS 50-07-7
Analyt- eller komponentnamn Mitomycin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H18 N4 O5
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2'',3'':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C
InChI formel InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
LEDER CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N
IUPAC-namn [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-metoxi-5-metyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-oktahydroazirino[2'',3'':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]metylkarbamat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 334.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 334,1277 g/mol