Läs mer
Mitomycin A, TRC
Produktkod. 30004582
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004582 10 mg
30009060 25 mg
30007923 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004582 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM37189010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4055-39-4
Molekylformel C16 H19 N3 O6
Molekylvikt (g/mol) 349.34
Synonym Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, (1aS,8S,8aR,8bS)-, Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8-(hydroxymethyl)-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, carbamate (ester) (8CI), Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, [1aS-(1aα,8β,8aα,8bα)]-, Mitomycin A (7CI), (1aS,8S,8aR,8bS)-8-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methylazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, NSC 75986, Mitomycin Imp. B (EP)
LEDER COC1=C(C)C(=O)C2=C([C@@H](COC(=O)N)[C@@]3(OC)[C@H]4N[C@H]4CN23)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mitomycin A
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O6/c1-6-11(20)10-9(12(21)13(6)23-2)7(5-25-15(17)22)16(24-3)14-8(18-14)4-19(10)16/h7-8,14,18H,4-5H2,1-3H3,(H2,17,22)/t7-,8+,14+,16-/m1/s1
Formel vikt 349.1274
Procent renhet >95%