Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Mitomycin C, innehåller 2 mg Mitomycin C och 48 mg NaCl
Produktkod. 10286710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10286710 2 mg 2mg
1 options
Produktkod. 10286710 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226940020
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Mitomycin C, CAS # 50-07-7, är ett metylazirinopyrroloindoledionkomplex isolerat från bakterien Streptomyces caespitosus och andra Streptomyces bakteriearter. Det är en mångsidig och potent förening med antibiotisk aktivitet och kan ha potentiellt terapeutiskt värde vid behandling av cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Mitomycin C är ett vattenlösligt, blåviolett kristallint pulver, instabilt i ljusa och sura förhållanden, men kan lagras stabilt vid 2-8 °c
  • Bioreducerat mitomycin C genererar syreradikaler, alkylerar DNA och producerar tvärbindningar av DNA mellan strängarna, vilket hämmar DNA-syntesen
Användningsområden
  • Mitomycin C är företrädesvis giftigt för hypoxiska celler som är resistenta mot cancerterapi, och används därför för att studera dess potentiella terapeutiska effekt på avancerade stadier av cancer
  • Vid höga koncentrationer hämmar mitomycin C RNA- och proteinsyntes och uppvisar starka antibiotikaegenskaper mot både grampositiva och gramnegativa bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mitomycin C
CAS 50-07-7, 7647-14-5
Smältpunkt >360,0 °C
Färg Blåviolett
Förpackning Ampull
Molekylformel C15H18N4O5
MDL-nummer MFCD00078109
Kvantitet 2 mg
Merck Index 15, 6300
Synonym mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, aceton, butylacetat och cyklohexanon; lätt lösliga i bensen, ccl4, dietyleter; praktiskt taget olösliga i petroleumeter.
InChI-nyckel NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
LEDER CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Molekylvikt (g/mol) 334.32
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
Formel vikt 334.32
Procent renhet ≥99 % när det gäller det icke-formulerade materialet
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mitomycin C
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.