Läs mer
mitomycin C, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10182953
Change view
Kvantitet:
2 mg
10 mg
20 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
10mg
20mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10182953 2 mg Bärnstensfärgat glas 2mg
10022604 10 mg Bärnstensfärgat glas 10mg
10115004 20 mg Bärnstensfärgat glas 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10182953 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP25312
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 50-07-7 | C15H18N4O5 | 334.332 g/mol
Mitomycin C
Hämmare av DNA-syntes, kärndelning och cancerceller. Antibakteriellt spektrum: Gram positiva, gramnegativa, syrafasta baciller.
Rekommenderad förvaring:
4 °C. Förvara behållare väl tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Förvaras kylt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-07-7
Molekylformel C15H18N4O5
Molekylvikt (g/mol) 334.332
InChI-nyckel NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonym mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
LEDER CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mitomycin C
Smältpunkt 360 °C
Färg Blått
Analysprocentintervall ≥98.0 %
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Kvantitet 2 mg
Merck Index 15, 6300
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 334.3
Procent renhet 99,0 % min. (RP CH3CN:H20 0 till 100%), 98,0% min. (RP MEOH:H20 90:10)
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mitomycin C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare