Läs mer
mitomycin C, MP Biomedicals™
Produktkod. 17670867 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
10 mg
20 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17670867 2 mg
17680867 10 mg
17690867 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17670867 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210049802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1437.17 SEK / 2mg
    Save 72.83 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det mest använda Mitomycin-antibiotikumet. mitomycin C, MP Biomedicals är den minst toxiska av mitomycinantibiotika, med den mest potenta antitumöraktiviteten. Det är en hämmare av DNA-syntes, kärndelning och cancerceller.
  • Antibakteriell mot grampositiva, gramnegativa och syrafasta baciller
  • Bryter ner DNA i cancerceller genom att bilda ett komplex med DNA
  • Hämmar delning av cancerceller genom att störa biosyntesen av DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-07-7
Molekylformel C15H18N4O5
Molekylvikt (g/mol) 334.332
InChI-nyckel NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonym Ametycin, 7-Amino-9-a-methoxymitosane, Mit-C, Mitocin-C, Mitomycinum, Mutamycin, Azirizino[2', 3': 3,4] pyrrolo [1,2-a] indole 4,7-dione-6-amino-1,1a, 2, 8, 8a, 8b-hexahydro- 8- (hydroxymethyl) 8a-methoxy-5-methyl carbamate
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
LEDER CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Specifikationer
Fysisk form Pulver
pH 6 to 9 (Stability)
Extinktionskoefficient EmM(367 nm) = 21.84 (water); EmM(357 nm) = 22.78 (methanol); E1% (216 nm) = 742 (methanol); E1% (360 nm) = 742 (methanol); E1% (560 nm) = 0.06 (methanol) (Lit.)
Potens 850μg/mg minimum
Kvantitet 2 mg
Löslighetsinformation Soluble in dilute aqueous acids or dilute aqueous bases.
Formel vikt 334.33
Kvalitet Antibiotika
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mitomycin C, Antibiotic Class
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin