Läs mer
mitomycin C, MP Biomedicals™
Produktkod. 17690867 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
10 mg
20 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17690867 20 mg
17670867 2 mg
17680867 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17690867 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210049820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9460.00 SEK
    9008.61 SEK / 20mg
    Save 451.39 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Det mest använda Mitomycin-antibiotikumet. mitomycin C, MP Biomedicals är den minst toxiska av mitomycinantibiotika, med den mest potenta antitumöraktiviteten. Det är en hämmare av DNA-syntes, kärndelning och cancerceller.
  • Antibakteriell mot grampositiva, gramnegativa och syrafasta baciller
  • Bryter ner DNA i cancerceller genom att bilda ett komplex med DNA
  • Hämmar delning av cancerceller genom att störa biosyntesen av DNA
Kemiska identifierare
CAS 50-07-7
Molekylformel C15H18N4O5
Molekylvikt (g/mol) 334.332
InChI-nyckel NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonym Ametycin, 7-Amino-9-a-methoxymitosane, Mit-C, Mitocin-C, Mitomycinum, Mutamycin, Azirizino[2', 3': 3,4] pyrrolo [1,2-a] indole 4,7-dione-6-amino-1,1a, 2, 8, 8a, 8b-hexahydro- 8- (hydroxymethyl) 8a-methoxy-5-methyl carbamate
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
LEDER CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Specifikationer
Typ Mitomycin C
Fysisk form Crystalline Powder
pH 6 till 9 (stabilitet)
Extinktionskoefficient EmM(367 nm) = 21,84 (vatten); EmM(357 nm) = 22,78 (metanol); E1 % (216 nm) = 742 (metanol); E1 % (360 nm) = 742 (metanol); E1% (560 nm) = 0,06 (metanol) (bokstavlig)
Potens Minst 850 μg/mg
Färg Blue
Kvantitet 20 mg
Löslighetsinformation Löslig i utspädda vattensyror eller utspädda vattenbaserade baser.
Formel vikt 334.33
Kvalitet Antibiotika
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mitomycin C, Antibiotic Class
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin